Beskrivelse
Dette produkt er designet til at fjerne størstedelen af partiklerne, organiske forbindelser og klor fra postevand for at beskytte RO-membraner.
RephiDuo P Pack 2 for Elix™ og Rios-systemer™ . Sammenligneligt med PR0G00002.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Direct-Q 3 /5™ (ældre version)
- Elix (UV) 3/5/10™
- RiOs 3™ (ældre version)
- RiOs 5/8/16™
- AFS 3/3D™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |