Få mere at vide
Rephile™ RephiDuo P Pakke 1
Artikelnummer. 15469719 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15469719 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15469719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3179.03 DKK
    2590.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 589.02 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er designet til at fjerne størstedelen af partiklerne, organiske forbindelser og klor fra postevand for at beskytte RO-membraner.
RephiDuo P Pack 1 for Elix™ og Rios-systemer™ . Sammenligneligt med PR0G00001.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
  • Direct-Q 3 /5™ (ældre version)
  • Elix (UV) 3/5/10™
  • RiOs 3™ (ældre version)
  • RiOs 5/8/16™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Cartidge Kit