Beskrivelse
Dette produkt er til primær forbehandling (hovedbeskyttelse mod RO) og designet til at fjerne størstedelen af partikler, organiske forbindelser og klor fra postevand for at beskytte RO-membraner.
Sammenligneligt med PR0GTL0S1.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Elix Klinisk 35/70™
- Elix 20/35/70/100™
- RiOs 30/50/100/150/200™
- Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |