Beskrivelse
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forurenende stoffer ned til sporniveauer fra rent vand.
RephiDuo L Pack TL til store Elix™ systemer. Sammenlignelig med QGARDTL01.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Elix Klinisk 35/70™
- Elix 20/35/70/100™
- RiOs 30/50/100/150/200™
- Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |