Få mere at vide
Rephile™ RephiDuo L Pakke L1
Artikelnummer. 15469729 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15469729 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15469729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3067.20 DKK
    2498.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 568.40 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er til ekstra/upstream forbehandling (ekstra beskyttelse) og designet til at fjerne de fleste partikler, organiske forbindelser og klor fra postevand for at beskytte TL1 Pretreatment Pack og RO-membranerne.
RephiDuo L Pack L1 til store Elix™ systemer. Sammenlignelig med PRPK0L0S1.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
  • Elix Klinisk 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Clinical™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Cartidge Kit