Beskrivelse
Denne patron er specielt designet til yderligere at rense deioniseret (DI) vand for at producere ultrarent vand med høj resistivitet.
Rephile filterpakke. Sammenlignelig med QGARDT2X1.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Milli-Q Advantage™
- Milli-Q Reference™
Kun kompatible med systemer fremstillet før 2013.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |