Få mere at vide
Rephile™ RephiDuo A Pakke T1
Artikelnummer. 15429739 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15429739 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15429739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3093.83 DKK
    2521.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 572.20 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er specielt designet til at fjerne sporniveau, ioniske og organiske forureninger fra EDI, RO eller destilleret rent vand for at generere ultrarent vand med høj resistivitet.
Rephile filterpakke. Sammenlignelig med QGARDT1X1.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
  • Milli-Q Fordel A10™
  • Milli-Q Reference™
Kun kompatible med systemer fremstillet før 2013.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Cartidge Kit