Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile pipettespidser
GREENER_CHOICE
Product Code. 12689611 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 25
Product Code. 12689611
Brand: Gilson™ F164575
Let at bruge, fuldt tilpasset og intuitiv betjening med tre driftstilstande.
  • Positive forskydningspipetter, med automatisk spidsstørrelsesidentifikation af Gilson™ Gentag-tip for at
    gøre pipettering nemmere og hurtigere
  • Tillader kontinuerlig volumenjustering fra 1 μL til 50 ml
  • Fuldt tilpasset og intuitiv betjening med tre driftstilstande: pipettering, dispensering og automatiseret dispensering
  • Nem at bruge med ægte pipetteringshastighedsdetektion og automatisk justering af dispenseringsrytmen
  • Oplad nemt batteriet med automatisk ladestander
  • Kompatibel med de fleste standard sprøjtespidser med det åbne system
  • Motoriseret drev med høj præcision og letvægtsdesign eliminerer stort set risikoen for gentagne belastningsskader (RSI) Repetman™ er ideel til rutinemæssige applikationer inden for kliniske, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder med total pålidelighed og ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 25 ml
Sterilitet Ikke steril
Præcision 10 %± 0,25, 50 %± 0,15, 100 %± 0,08CV
Nøjagtighed 10 %± 0,3 %, 50 %± 0,3 %, 100 %± 0,3 %
Certificeringer/compliance CE, IVD
Til brug med (applikation) Til rutinemæssige applikationer inden for kliniske, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder med total pålidelighed og ydeevne
Produktlinje Repetman