Få mere at vide
Gilson™ Repetman™ Sterile pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12679611 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 12679611
Brand: Gilson™ F164565
Let at bruge, fuldt tilpasset og intuitiv betjening med tre driftstilstande.
  • Positive displacement pipettors, with automatic tip size identification of Gilson™ Repet-Tips
    to make the pipetting easier and faster
  • Allows continuous volume adjustment from 1μL to 50mL
  • Fully adapted and intuitive operations with three operation modes: pipetting, dispensing and automated dispensing
  • Easy to use with true pipetting rate detection and automated adjustment of dispensing rhythm
  • Easily charge the battery with automatic charging stand
  • Compatible with most standard syringe tips with its open system
  • High precision motorised drive and lightweight design virtually eliminate the risk of Repetitive Strain Injuries (RSI) Repetman™ is ideally suited for routine applications in the clinical, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields with total reliability and performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 12,5 ml
Sterilitet Sterile
Præcision 10% ±0.25, 50% ±0.15, 100% ±0.08CV
Nøjagtighed 10% ±0.5%, 50% ±0.4%, 100% ±0.4%
Certificeringer/compliance CE, IVD
Til brug med (applikation) For routine applications in the clinical, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields with total reliability and performance
Produktlinje Repetman
Materiale Polypropylene
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.