Få mere at vide
Gilson™ Repetman™ Sterile pipettespidser
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Positive forskydningspipetter, med automatisk spidsstørrelsesidentifikation af Gilson™ Gentag-tip for at
gøre pipettering nemmere og hurtigere - Tillader kontinuerlig volumenjustering fra 1 μL til 50 ml
- Fuldt tilpasset og intuitiv betjening med tre driftstilstande: pipettering, dispensering og automatiseret dispensering
- Nem at bruge med ægte pipetteringshastighedsdetektion og automatisk justering af dispenseringsrytmen
- Oplad nemt batteriet med automatisk ladestander
- Kompatibel med de fleste standard sprøjtespidser med det åbne system
- Motoriseret drev med høj præcision og letvægtsdesign eliminerer stort set risikoen for gentagne belastningsskader (RSI) Repetman™ er ideel til rutinemæssige applikationer inden for kliniske, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder med total pålidelighed og ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1,25 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Præcision | 10 %± 0,6, 50 %± 0,3, 100 %± 0,15CV |
| Nøjagtighed | 10 %± 0,9 %, 50 %± 0,6 %, 100 %± 0,6 % |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Til brug med (applikation) | Til rutinemæssige applikationer inden for kliniske, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder med total pålidelighed og ydeevne |
| Produktlinje | Repetman |
| Materiale | Polypropylen |