Få mere at vide
Gilson™ REPETMAN™ Non-Sterile Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146725 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1,0 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15324785
Brand: Gilson™ F164527
These replacement tips are for use with the REPETMAN™ motorized pipette controller.
  • Non-sterile
  • Available in 1 and 10mL volumes
  • Aids in positive displacement pipetting
  • Provided in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pipette tips
Volumen (metrisk) 1,0 ml
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Pipetting
Tip stil Positive Displacement
Mængde 100/pk
Til brug med (udstyr) Repetman
Produktlinje Repetman