Få mere at vide
Gilson™ REPETMAN™ Non-Sterile Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15334785 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,0 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15334785 10 ml Pakke med 100
15324785 1,0 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15334785 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F164557
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
These replacement tips are for use with the REPETMAN™ motorized pipette controller.
  • Non-sterile
  • Available in 1 and 10mL volumes
  • Aids in positive displacement pipetting
  • Provided in packs of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt Pipette tips
Volumen (metrisk) 10 ml
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Pipetting
Tip stil Positive Displacement
Mængde 100/pk
Til brug med (udstyr) Repetman
Produktlinje Repetman
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.