Beskrivelse
- Positive forskydningspipetter, med automatisk spidsstørrelsesidentifikation af Gilson™ Gentag-tip for at gøre pipettering nemmere og hurtigere
- Tillader kontinuerlig volumenjustering fra 1 μL til 50 ml
- Fuldt tilpasset og intuitiv betjening med tre driftstilstande: pipettering, dispensering og automatiseret dispensering
- Nem at bruge med ægte pipetteringshastighedsdetektion og automatisk justering af dispenseringsrytmen
- Oplad nemt batteriet med automatisk ladestander
- Kompatibel med de fleste standard sprøjtespidser med det åbne system
- Motoriseret drev med høj præcision og letvægtsdesign eliminerer stort set risikoen for gentagne belastningsskader (RSI) Repetman™ er ideel til rutinemæssige applikationer inden for kliniske, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder med total pålidelighed og ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Præcision | 10 %± 1, 50 %± 0,5, 100 %± 0,25CV |
| Nøjagtighed | 10 %± 0,9 %, 50 %± 0,9 %, 100 %± 0,9 % |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Repetman |
| Produktlinje | Repetman |
| Materiale | Polypropylen |