Beskrivelse
- Tip-size encoding system of the REPETMAN™ automatically identifies the REPET-TIP™ attached and displays the appropriate volume on the LCD screen
- Made of polypropylene
- Features volume appropriate graduations for precise measurement
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Farve | Clear |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Model- | REPET-TIP™ |
| Længde (engelsk) | 2.5 in |
| Længde (metrisk) | 66 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 |
| Rene krav | Yes |
| Vis mere |