Beskrivelse
- Made from high quality polypropylene
- Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO8655 |
| Kompatible tips | Corning™ Repetitive Dispensing Pipettor Tips |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Plast |
| Model- | Repetitive Dispensing Pipettor |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Syringe Tip Adapter |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Mængde | 50 mL |