Få mere at vide
Corning™ Repeater Dispensing Pipettor Syringe Tip Adapters
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
5 til 25 ml
50 mL
Farve:
Rød
White
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Made from high quality polypropylene
- Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO8655 |
| Kompatible tips | Corning™ Repetitive Dispensing Pipettor Tips |
| Farve | Rød |
| Materiale | Plast |
| Model- | Repetitive Dispensing Pipettor |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Syringe Tip Adapter |
| Volumen (metrisk) | 5 til 25 ml |
| Mængde | 25 mL |