Få mere at vide
Corning™ Step-R™ Gentagende pipettor startpakke
Artikelnummer. 15803915 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15803915 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15803915 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6636
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Starter Pack er et praktisk, alt-i-et sæt, der indeholder en repeater-dispenser samt spidser i forskellige størrelser med adaptere
For en glat start Corning™ Step-R™ leveres Repeating Pipettor Starter Pack med Step-R Repeating Pipettor, 2 sprøjtespidsadaptere (25 ml og 50 ml) og 24 ikke-sterile sprøjtespidsprøver (0,05 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml og 50 ml).
  • Nem volumenindstilling: Volumenvalgsskema placeret bekvemt på håndtaget
  • Hurtig og præcis multipeldosering: Op til 48 pipetteringsdoser uden at genopfylde tipsprøjten
  • Vedligeholdelsesfri
  • Opfylder ISO kravene i 8655
  • Leveret med QC-certifikat
Lær mere fra Nordamerika
Lær mere om Europa, Mellemøsten og Afrika
Se fanen ressource nedenfor for specifikationer.
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke-steril
Type Gentagende Pipette Startpakke
Volumen (metrisk) 0,05, 2,5, 5, 12,5, 25, 50 ml
Til brug med (applikation) Dispensering af tyktflydende og flygtige væsker
Mængde 1/Pk.