Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Repaglinide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054402
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18054402 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18054402 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3805/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kir6 (KATP) channel blocker
Kir6 (KATP) channel blocker that binds with high affinity for SUR1 when co-expressed with Kir6.2 (Kd = 0.42 nM). Antidiabetic glucose regulator with hypoglycaemic effect in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Mængde 50 mg
Molekylær formel C27H36N2O4
Formel vægt 452.59
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 452.60