Få mere at vide
Repaglinid, Mikromol™
Artikelnummer. 18033300
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18033300 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0944.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Repaglinid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Analyt- eller komponentnavne Repaglinide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H36 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Repaglinide
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
SMIL CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 452.59
Mængde 250 mg
Formel vægt 452,2675 g/mol