Få mere at vide
Repaglinide Methyl Ester, Mikromol™
Description
Repaglinide Methyl Ester
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Repaglinide Methyl Ester |
| CAS | 800365-89-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Repaglinide Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H38 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Repaglinide Methyl Ester, 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid methyl ester, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38N2O4/c1-5-34-26-18-21(13-14-23(26)28(32)33-4)19-27(31)29-24(17-20(2)3)22-11-7-8-12-25(22)30-15-9-6-10-16-30/h7-8,11-14,18,20,24H,5-6,9-10,15-17,19H2,1-4H3,(H,29,31)/t24-/m0/s1 |
| SMIL | CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?