Få mere at vide
Repaglinid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462097
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462097 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462097 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0944.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
CAS 135062-02-1
Analyt- eller komponentnavne Repaglinide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C27 H36 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Repaglinide
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 452.59
Mængde 10 mg
Formel vægt 452,2675 g/mol