Få mere at vide
Repaglinide Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052434
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052434 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052434 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0944.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Repaglinide Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide Isopropyl Ester
CAS 2724727-17-5
Analyt- eller komponentnavne Repaglinide Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H42 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Repaglinide Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C30H42N2O4/c1-6-35-28-19-23(14-15-25(28)30(34)36-22(4)5)20-29(33)31-26(18-21(2)3)24-12-8-9-13-27(24)32-16-10-7-11-17-32/h8-9,12-15,19,21-22,26H,6-7,10-11,16-18,20H2,1-5H3,(H,31,33)/t26-/m0/s1
SMIL CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 494.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 494.3145 g/mol