missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Repaglinide-ethyl-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Repaglinide-ethyl-d5 |
| CAS | 1217709-85-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 2H5 H31 N2 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2-(ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]- (ACI), 2-(Ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid (ACI), 2-(Ethoxy-d5)-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid, (S)-(+)-Repaglinide-d5 (ethoxy-d5), Repaglinide-ethyl-d5, Repaglinide-D5 (ethoxy-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.62 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?