Få mere at vide
Repaglinide Anhydride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049400 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0944.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Repaglinide Anhydride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide Anhydride
CAS 2727060-89-9
Analyt- eller komponentnavne Repaglinide Anhydride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C54 H70 N4 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Repaglinide Anhydride
InChI formel InChI=1S/C54H70N4O7/c1-7-63-49-33-39(35-51(59)55-45(31-37(3)4)41-19-11-13-21-47(41)57-27-15-9-16-28-57)23-25-43(49)53(61)65-54(62)44-26-24-40(34-50(44)64-8-2)36-52(60)56-46(32-38(5)6)42-20-12-14-22-48(42)58-29-17-10-18-30-58/h11-14,19-26,33-34,37-38,45-46H,7-10,15-18,27-32,35-36H2,1-6H3,(H,55,59)(H,56,60)/t45-,46-/m0/s1
SMIL CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC(=O)c4ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c5ccccc5N6CCCCC6)cc4OCC
IUPAC navn [2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoyl] 2-ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 887.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 886.5245 g/mol