Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Repaglinid
Artikelnummer. 16691852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16691852 1 g
1 options
Artikelnummer. 16691852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463230010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135062-02-1
Molekylær formel C27H36N2O4
Molekylvægt (g/mol) 452.60
MDL nummer MFCD00906179
InChI nøgle FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
IUPAC navn 2-ethoxy-4-({[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]carbamoyl}methyl)benzoesyre
SMIL CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Repaglinide
Smeltepunkt 129,0 °C til 130,0 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 452.59