Få mere at vide
Brady™ Aftagelige termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 17241654
Højde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
Etiketter pr. række:
1
3
Lodret gentagelse (metrisk):
15,2 mm
28,6 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Artikelnummer. 17241654
Brand: Brady™ 139550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, aftagelige polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Ideel til laboratorieapplikationer
  • Til brug på flasker, kolber og glasvarer
  • Aftagelig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Removable
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-533)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af printkort, generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) Brady IP Series Labelprinter
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-5-533-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Dimensioner (LxB) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12,7 mm
Alternativt varenummer THT-5-533-10