Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aftagelig-nåle autosampler sprøjter til Thermo Scientific™ Instrumenter
Artikelnummer. p-4525903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
5 μl
5μ L
10μ l
50μ l
Nålemåler:
23 G
26 G
26'ere G
31 G
Længde (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
Til brug med (udstyr):
AS2000 autosampler
Agilent GC Instrumenter
CTC GC Instrumenter
Shimadzu GC Instrumenter
Thermo GC'er
TriPlus RSH Autosampler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10702517
Brand: Thermo Scientific™ 36500510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter tilbyder nøjagtig og reproducerbar prøveintroduktion, med eller uden nål. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 31 G
Længde (metrisk) 75 mm
Produkttype GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Engangs Reusable
Volumen (metrisk) 5 μl
Længde (metrisk) nål 75 mm
Nålespids stil Cone
Til brug med (udstyr) Thermo GC'er
Erstatningsnål 36550045
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.