Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aftagelig-nåle autosampler sprøjter til Thermo Scientific™ Instrumenter
Artikelnummer. 15274563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1μ L
5 μl
5μ L
10μ l
50μ l
Nålemåler:
23 G
26 G
26'ere G
31 G
Længde (metrisk):
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
Til brug med (udstyr):
AS2000 autosampler
Agilent GC Instrumenter
CTC GC Instrumenter
Shimadzu GC Instrumenter
Thermo GCs
TriPlus RSH Autosampler
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) Til brug med (udstyr) unitSize
15274563 5μ L 26'ere G 42 mm Shimadzu GC Instrumenter Hver
10702517 5 μl 31 G 75 mm Thermo GCs Hver
10743867 10μ l 23 G 42 mm Agilent GC Instrumenter Hver
10785174 10μ l 26 G 50 mm CTC GC Instrumenter Hver
10419054 10μ l 23 G 50 mm CTC GC Instrumenter Hver
10724847 50μ l 23 G 50 mm AS2000 autosampler Hver
12896036 1μ L 23 G 57 mm TriPlus RSH Autosampler Hver
15264573 10μ l 26'ere G 42 mm Shimadzu GC Instrumenter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15274563 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365C6610
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed i gaskromatografi (GC) prøveintroduktion for tillid til analytiske resultater, gang på gang. Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter tilbyder nøjagtig og reproducerbar prøveintroduktion, med eller uden nål. Vælg mellem en række størrelser, typer og gaskromatografi autosampler kompatibilitet. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 26'ere G
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Shimadzu GC Instrumenter
Erstatningsnål 365RN663
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.