Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aftagelig nål
Artikelnummer. 17963601 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Artikelnummer. Nålemåler
17963601 22 G
1 options
Artikelnummer. 17963601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365RN3852
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Præcis og kontrolleret prøvehåndtering med et aftageligt design, hvilket sikrer fleksibilitet og pålidelighed i laboratorie- og analytiske applikationer.
  • Udviklet til pålidelig laboratoriepræstation og ensartede resultater
  • Fremstillet for at opfylde Thermo Scientific kvalitetsstandarder
  • Designet til kompatibilitet med almindelige laboratorieinstrumenter og arbejdsgange
  • Hjælper med at forbedre reproducerbarhed og prøveintegritet
  • Velegnet til forskning, analytisk og rutinemæssig laboratorieanvendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 85 mm
Produkttype Nål
Volumen (metrisk) 10 mL
Nålespids stil Flad
Til brug med (udstyr) Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke-steril