Få mere at vide
Corning™ CoolCell™ FTS30 hætteglasmodul
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Corning CoolCell FTS30 Vial Module er en holder til 30 1,0 mL eller 2,0 mL kryogene hætteglas, der tillader et-trins indsættelse og fjernelse af alle 30 hætteglas på én gang. Den passer ind i en standard 5,0 x 5,0 x 2,0 tommer kryoopbevaringsboks og er kompatibel med tøris og flydende nitrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Holder kryogene hætteglas |
| nr. pr. sag | 10 |
| nr. pr. pakke | 10 |