Få mere at vide
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Artikelnummer. 17824276
Encompass_Preferred
Dimensioner (LxB):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Pakke med 8000
Artikelnummer. 17824276
Brand: GA International AUTR56C11WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Removable
Farve White
Slutte Medium Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (LxB) 76,2 x 50,8 mm
Længde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.