Få mere at vide
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Artikelnummer. 17884756
Encompass_Preferred
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101,6 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
67 x 7 mm
76,2 x 50,8 mm
9 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Pakke med 8000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Diameter (metrisk) unitSize
17884756 67 x 7 mm 25,4 mm Pakke med 2000
17884656 67 x 7 mm 76,2 mm Pakke med 4000
17814486 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17864486 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17894756 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17844276 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17824276 76,2 x 50,8 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17854486 76,2 x 50,8 mm 76,2 mm Pakke med 1000
17804286 9 mm 25,4 mm Pakke med 4000
17874766 9 mm 76,2 mm Pakke med 8000
17884396 31,8 x 22,2 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17834196 31,8 x 22,2 mm 76,2 mm Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17884756 Leverandør GA International Leverandørnr. AUTR11C12WH
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Removable autoclave-resistant labels are intended for identifying items that will undergo sterilization in steam autoclaves, dry heat ovens and gamma irradiators.
  • Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
  • Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Removable
Farve White
Slutte Medium Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 67 x 7 mm
Længde (engelsk) 0.28 in.
Længde (metrisk) 7 mm
Bredde (engelsk) 2.64 in.
Bredde (metrisk) 67 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm