Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fjernovervågning enkeltpunktkalibrering, ISO 9001
Product Code. 32018037 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Varighed:
1 dag
Product Code. Varighed
32018037 1 dag
1 options
Product Code. 32018037 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CALBCRM1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fjernovervågning med enkeltpunktkalibrering. ISO 9001: Certifikat med før- og efterdata. Regulatoriske krav: Ideelt for organisationer, der skal verificere udstyrets ydeevne efter producentens specifikationer.
Fjernovervågning enkeltpunktkalibrering
  • ISO 9001: Certifikat med før- og efterdata.
  • Regulatoriske krav: Ideelt for en organisation, der skal verificere udstyrets ydeevne efter producentens specifikationer. Usikkerheder er ikke nødvendige.
  • Inkluderet i serviceleveringen: Findes som venstre kalibreringsdata; detaljeret kalibreringslabel, Hvis en enhed er uden for tolerance, udføres en justering
  • Inkluderet på akkrediteret certifikat: Serienummer/aktivnummer; Måledata; Miljøforhold; Overensstemmelsesvurdering; Referenceudstyr brugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Fjernovervågningsenheder
Varighed 1 dag
Produkttype Kalibrering