Få mere at vide
Unity Lab Services™ Rekvalificeringstjeneste for fjernovervågning
Artikelnummer. 30178679
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fjernovervågningsudstyr
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30178679 Fjernovervågningsudstyr
1 options
Artikelnummer. 30178679 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. RQRM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Genkvalificeringstjenester til fjernovervågning (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer og overholder standarder og krav.
  • Nøgletest omfatter sensorer og alt tilbehør er korrekt samlet og installeret, og revisionsspor kan gennemgås og udskrives.
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fjernovervågningsudstyr
Produkttype Genkvalificeringstjeneste