Få mere at vide
Fisherbrand™ Fjernbetjent dispenser med sensor
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Accu500
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Point of Use fjernbetjent vanddispenser
- Indbygget højpræcisionsresistivitetssensor med cellekonstant på 0,01 cm -1 til at måle kvaliteten af ultrarent vand lige før dispenseringspunktet
- Volumetrisk dispensering og kalibrering
- 360 grader drejeligt og aftageligt håndtag
- Ubesværet og øjeblikkelig dispensering med maksimal fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Accu500 |
| Type | Fjernbetjent vanddispenser |