Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Fjernbetjent digitalt LED-display til skærme
Artikelnummer. 16268821
Skift visning
Længde (engelsk):
2 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
16268821 2 tommer
1 options
Artikelnummer. 16268821 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 DKK
    3076.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 1178.08 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Det digitale fjerndisplay giver løbende information om status for PureAire Oxygen Deficiency Monitor ved fjernspejling af monitorens display og alarmpanel. Et stort, lysende rødt LED-display lyser kontinuerligt O2-aflæsningen fra iltmonitoren op til 75 meter.
  • Lyst 1 tommer rødt LED digitalt koncentrationsdisplay
  • Indbygget alarm og fejlstatus LED ’s
  • Brugervalgbare alarmsætpunkter med to niveauer
  • Indbygget lydhorn advarer personalet om lavt eller højt iltindhold
  • Totonet horn skelner mellem alarm 1 og alarm 2
  • Viser iltmonitorens overordnede status
  • Den digitale fjernalarmindikator giver kontinuerlig information om status for PureAire iltmangelmonitorer eller -analysatorer ved fjernspejling af monitorens ’display. Et stort, lysende rødt LED-display lyser kontinuerligt O2-aflæsningen fra iltmonitoren op til 250 fod væk.
  • Du kan vælge to individuelle alarmindstillingspunkter for at aktivere de visuelle alarm-LED'er ’og det hørbare horn. LED'er med ’høj intensitet lyser, hver gang forudindstillede alarmniveauer overskrides. Der medfølger også en ekstra fejl-LED-indikator for systemfejl. Den digitale fjernalarmindikator har et 90dB indbygget horn for at advare personalet, når der er en usikker tilstand.
  • Den forbindes til en iltmonitor ved hjælp af et 3-leder, 18 gauge skærmet kabel. Fjerndisplayet kan også tilsluttes en programmerbar logisk kontrolenhed (PLC), der giver samtidige alarm- og statusindikationer flere steder i hele anlægget.
Warranty
2 år
Specifications
Oversigt Horn Sound Output 80 – 85 db
Dimensioner (L x B x H) 2 x 4,6 x 3,5 tommer.
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 88.9 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 50.8 mm
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +50 °C
Spænding 24 VDC
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 116.84 mm