Få mere at vide
Masterflex™ Fjernbetjening forlængerkabel til L/S™ og I/P™ Præcisionsmodulære drev
Til brug med:
For Masterflex L/S og I/P Præcisionsmodulære drev
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forbind nemt til din Masterflex™ pumpe med stik i begge ender
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | For Masterflex L/S og I/P Præcisionsmodulære drev |
| Inkluderer | Noteret terminalstik og kabel med afisolerede trådender til tilslutning til PLC eller anden kontrolgrænseflade |
| Samlet længde (engelsk) | 9 ft. |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Fjernbetjening forlængerkabel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur