Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Remodelin
Beskrivelse
Remodelin is a N-acetyltransferase 10 (NAT10) inhibitor. Improves nuclear shape in HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) cells and lamin A/C depleted cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(2-Cyclopentylidenehydrazinyl)-4-thiazolyl]benzonitrile |
| CAS | 949912-58-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Other Transferase Inhibitors |
| Molekylær formel | C15H14N4S |
| Formel vægt | 282.36 |
| Renhed | >99% |