missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Remifentanil Ester Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30426516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426516 50 mg
30422933 10 mg
30417263 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR14351550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2732614-50-3
Molekylær formel C13H18N2O2 • HCl
Molekylvægt (g/mol) 270.76
Synonym (Phenylamino)methyl Piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-anilinopiperidine-4-carboxylate Hydrochloride
IUPAC navn methyl 4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
SMIL COC(C1(NC2=CC=CC=C2)CCNCC1)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Remifentanil Ester Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c1-17-12(16)13(7-9-14-10-8-13)15-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,14-15H,7-10H2,1H3;1H
Formel vægt 270.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.