Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ XLD Agar
Beskrivelse
Remel XLD-agar bruges til isolering og differentiering af enteriske patogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: USP |
| Oversigt | XLD Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 9,0L medium |
Kun til laboratoriebrug