Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Streptococcus pneumoniae hurtig latexagglutinationstest, Wellcogen S. pneumoniae Kit
Artikelnummer. 11454089
Skift visning
Mængde:
30 test/sæt
Pakningsstørrelse:
30 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454089 30 test/sæt 30 tests
1 options
Artikelnummer. 11454089 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30859001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Detekterer hurtigt kapselantigener mod Streptococcus pneumoniae i menneskelige kropsvæsker eller blodkulturer ved latexagglutination.
Wellcogen™ S. pneumoniae er en hurtig latextest til brug ved kvalitativ påvisning af kapselantigen fra Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus), der findes i kropsvæsker som følge af infektion eller i blodkulturer. BEMÆRK: Test udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer. Resultater skal bruges sammen med andre data; fx symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm.
Brug denne hurtige latextest til kvalitativ påvisning af kapselantigen fra Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus), der er til stede i kropsvæsker, som følge af infektion eller i blodkulturer.
Reagenset består af polystyrenlatexpartikler, som er blevet coatet med antistoffer oprenset fra et omnivalent serum, som reagerer med alle de anerkendte serologiske typer af pneumokokker. Disse latexpartikler agglutinerer i nærvær af tilstrækkeligt homologt antigen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Wellcogen Streptococcus pneumoniae testsæt
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter S. pneumoniae
Type Streptococcus test kit
Mængde 30 test/sæt