Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis B/E. coli K1 hurtig latexagglutinationstest
Artikelnummer. 11474089
Skift visning
Mængde:
30 test/sæt
Pakningsstørrelse:
30 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474089 30 test/sæt 30 tests
1 options
Artikelnummer. 11474089 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30859502
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt antigener mod Neisseria meningitidis gruppe B og E. coli K1 til stede i menneskelige kropsvæsker, blodkulturer eller på dyrkningsmedier ved latexagglutination.
Wellcogen™ N. meningitidis B/E. coli K1 er en hurtig latextest til brug ved kvalitativ påvisning af antigen fra Neisseria meningitidis (meningococcus) gruppe B og Escherichia coli K1, der er til stede i kropsvæsker som følge af infektion. Latexen kan også anvendes til påvisning af specifikt antigen i blodkultursupernatanter og til identifikation af meningococcus gruppe B eller E. coli K1 kulturer. Meningococcus gruppe B-antigen og E. coli K1-antigen kan immunologisk ikke skelnes fra hinanden. BEMÆRK: Test udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer. Resultater skal bruges sammen med andre data; fx symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm.
Brug denne hurtige latextest til kvalitativ påvisning af antigen fra Neisseria meningitidis (meningococcus) gruppe B og Escherichia coli K1 til stede i kropsvæsker som følge af infektion.
Latexen kan også anvendes til påvisning af specifikt antigen i blodkultursupernatanter og til identifikation af meningococcus gruppe B eller E. coli K1 kulturer.
Reagenset består af polystyrenlatex-partikler, som er blevet coatet med monoklonale antistoffer, der er specifikke for meningococcus gruppe B-antigen. Disse latexpartikler agglutinerer i nærvær af tilstrækkeligt homologt antigen. NB Polysaccharid K1-antigenet fra E. coli viser strukturel og immunologisk identitet med meningococcus gruppe B-antigen, og reagenset skelner ikke mellem dem. Derfor kan reagenset bruges til at hjælpe med diagnosticering af meningokok-meningitis og neonatal E. coli -meningitis.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Wellcogen Neisseria meningitidis B/E. coli K1 testsæt
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter N. meningitidis (Gruppe B) Antigen, E. coli K1 antigen
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organisme gruppe Gruppe B
Mængde 30 test/sæt
Målorganismeklasse VÆRE. Coli