Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 hurtig latexagglutinationstest
Artikelnummer. 11464089
Skift visning
Mængde:
30 test/sæt
Pakningsstørrelse:
30 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464089 30 test/sæt 30 tests
1 options
Artikelnummer. 11464089 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30859203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1506.07 DKK / 30 tests
    Spare 238.93 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt antigener mod Neisseria meningitidis gruppe A, C, Y, W135 til stede i menneskelige kropsvæsker eller blodkulturer ved latexagglutination.
Wellcogen™ N. meningitidis ACY W135 er en hurtig latextest til brug ved kvalitativ påvisning af antigen fra Neisseria meningitidis (meningococcus) gruppe A, C, Y og W135, der findes i kropsvæsker som følge af infektion eller i blodkulturer. BEMÆRK: Test udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer. Resultater skal bruges sammen med andre data; fx symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm.
Brug denne hurtige latextest til kvalitativ påvisning af antigen fra Neisseria meningitidis (meningococcus) gruppe A, C, Y og W135, der er til stede i kropsvæsker, som følge af infektion eller i blodkulturer.
Reagenset består af polystyrenlatexpartikler, som er blevet coatet med antistoffer, der er specifikke for meningokokker gruppe A, C, Y og W135 antigener. Disse latexpartikler agglutinerer i nærvær af tilstrækkeligt homologt antigen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Wellcogen Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 testkit
CE-mærke Ja
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Materiale Polystyren
Organisme gruppe Gruppe A, C, Y, W135
Mængde 30 test/sæt