Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bakteriel antigen hurtig latexagglutinationstest, bakteriel meningitis
Beskrivelse
De Wellcogen™ Bacterial Antigen Kit indeholder en række hurtige latex-tests til brug i kvalitativ påvisning af antigen fra Streptococcus gruppe B, Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), Neisseria meningitidis (meningococcus) gruppe A, B, C, Y eller W135, coli spinale og W135 (C135) som følge af infektion. Sættet kan også bruges til at teste andre kropsvæsker eller blodkultursupernatanter for de fleste af disse antigener og pladekulturer for N. meningitidis gruppe B eller Escherichia coli K1. (Se tabel 1 for indikationer understøttet af kliniske data). BEMÆRK: Test udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer. Resultater skal bruges sammen med andre data; fx symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm.
Brug denne serie af hurtige latextests til kvalitativ påvisning af antigen til stede i cerebrospinalvæske (CSF) som følge af infektion fra Streptococcus Group B, H. influenzae Type b, S. pneumoniae , N. meningitidis gruppe A, C, Y, W135, N. meningitidis gruppe B/ E. coli K1.
Sættet kan også bruges til at teste serum-, urin- eller blodkultursupernatanter for de fleste af disse antigener og pladekulturer for N. meningitidis gruppe B eller E. coli K1.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Wellcogen Bakteriel antigen kit |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Antigener i kropsvæsker |
| Inkluderer | Streptococcus gruppe B; H. influenzae Type b; S. pneumoniae ; N. meningitidis grupper A, C, Y, W135; N. meningitidis gruppe B/ E. coli K1 |
| Mængde | 30 test/sæt |