Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Violet rød galde glukose agar (dehydreret)
Artikelnummer. 13426636
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 13426636
Brand: Thermo Scientific™ R455302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Remel Violet rød galde glukose agar (dehydreret) bruges til selektiv og differentiel isolering af Enterobacteriaceae
Remel Violet rød galde glukose agar (dehydreret) bruges til selektiv og differentiel isolering af Enterobacteriaceae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: USP .
Oversigt Violet rød galde glucose agar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Ikke beregnet til IVD-brug.