Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptisk sojabouillon
Mængde:
10 x 100 mL
Format:
BB Septum - 100mL
Emballagetype:
10/Pk.
Description
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) er en generel berigelsesbouillon til dyrkning og isolering af mikroorganismer.
- Varenumre, der begynder med R11, er til sterilitetstest iht USP (United States Pharmacopeia) og til brug som generel berigelsesbouillon
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: AOAC , BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP . |
| Oversigt | Tryptisk sojabouillon |
| Format | BB Septum - 100mL |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Emballagetype | 10/Pk. |
| Mængde | 10 x 100 mL |
REF-numre, der begynder med R11, er ikke beregnet til IVD-brug.