Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptisk sojabouillon
Product Code. 17719448
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 x 100 mL
Format:
BB Septum - 100mL
Emballagetype:
10/Pk.
Product Code. Mængde Format Emballagetype
17719448 10 x 100 mL BB Septum - 100mL 10/Pk.
1 options
Product Code. 17719448 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R112745
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) er en generel berigelsesbouillon til dyrkning og isolering af mikroorganismer.
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) er en generel berigelsesbouillon til dyrkning og isolering af mikroorganismer.
  • Varenumre, der begynder med R11, er til sterilitetstest iht USP (United States Pharmacopeia) og til brug som generel berigelsesbouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Industriel reference: AOAC , BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP .
Oversigt Tryptisk sojabouillon
Format BB Septum - 100mL
Produkttype Mikrobiologiske medier
Emballagetype 10/Pk.
Mængde 10 x 100 mL
REF-numre, der begynder med R11, er ikke beregnet til IVD-brug.