Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptex™ Positiv kontrol
Beskrivelse
Streptex™ Positiv kontrol er en polyvalent positiv kontrol, der bruges sammen med streptokok-grupperingssystem-kittet Streptex .
Valider dine testprocedurer med Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Positiv kontrol.
Streptex er et hurtigt latex-testsystem, der bruges til at detektere og identificere Lancefield-grupperne af streptokokker A, B, C, D, F og G og indeholder alle komponenter, der er nødvendige for systemet.
Testen anvender latexpartikler sensibiliseret med gruppespecifikke antistoffer, som agglutinerer i nærvær af homologe antigener. Streptex Positiv kontrolreagens er polyvalent positiv kontrol, der leveres som tilbehør til Streptex sæt.
Streptokokker kan generelt klassificeres som alfa, beta eller gamma baseret på deres hæmolytiske reaktioner angivet ved udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. Beta-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper.
De fleste streptokokker har gruppespecifikke antigener, som normalt er kulhydratstrukturkomponenter i cellevæggen. Lancefield viste, at disse antigener kan ekstraheres i opløselig form og identificeres ved præcipitationsreaktioner med homologe antisera 1 . Polystyrenlatexpartikler coatet med gruppespecifikke antistoffer agglutinerer kraftigt i nærvær af homologt antigen og forbliver i glat suspension i fravær af homologt antigen. Det anvendte ekstraktionsenzym er frysetørret proteolytisk fraktion opnået fra Streptomyces griseus kulturer, indeholdende calciumchlorid.
Klar til brug - Latex suspension leveres som klar til brug reagens
Økonomisk løsning - Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter
Farvekodet reagens - Rød hætte
Streptex Polyvalent positiv kontrolreagens indeholder et polyvalent ekstrakt af antigener fra en repræsentativ stamme af hver streptokokgruppe A, B, C, D, F og G, leveret i enkelt plastikdråbeflasker. Opløsningen indeholder fosfatbuffer pH 7,4 og 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrolsæt | Positiv |
| Oversigt | Streptex™ Positiv kontrol |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Streptokokker (Gruppe A, B, C, D, F, G) |
| Format | Hætteglas |
| Type | Streptococcus test kit |
| Materiale | Polyvalent |
| Organisme gruppe | Gruppe A, B, C, D, F og G |
| Emballagetype | 50 tests/sæt |
| Mængde | 2 ml |
| Vis mere |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.