Få mere at vide
Thermo Scientific™ Streptex™ Latex Gruppe D
Artikelnummer. 11474099
Skift visning
Mængde:
50 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474099 50 tests/sæt 50 tests
1 options
Artikelnummer. 11474099 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30950901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    414.00 DKK / 50 tests
    Spare 338.00 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Streptex™ Latex Gruppe D er et supplerende reagens, der bruges sammen med streptokokgrupperingssystemet Streptex .
Suppler reagenserne i Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Latext Agglutination Kit med Thermo Scientific Remel Streptex Latex gruppe D. Streptex Latex Agglutination Kit er en hurtig latextest, der bruges til at detektere og identificere Lancefield-grupperne af streptokokker A, B, C, D, F og G og indeholder alle komponenter, der er nødvendige for systemet. Testen anvender latexpartikler sensibiliseret med gruppespecifikke antistoffer, som agglutinerer i nærvær af homologe antigener.
Streptokokker kan generelt klassificeres som alfa, beta eller gamma baseret på deres hæmolytiske reaktioner angivet ved udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. Beta-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper.
De fleste streptokokker har gruppespecifikke antigener, som normalt er kulhydratstrukturkomponenter i cellevæggen. Lancefield viste, at disse antigener kan ekstraheres i opløselig form og identificeres ved præcipitationsreaktioner med homologe antisera 1 . Polystyrenlatexpartikler coatet med gruppespecifikke antistoffer agglutinerer kraftigt i nærvær af homologt antigen og forbliver i glat suspension i fravær af homologt antigen.
  • Klar til brug : Latex suspension leveres som et brugsklart reagens.
  • Økonomisk løsning : Maksimer forbrugseffektiviteten med muligheden for at købe separate sætkomponenter.
  • Farvekodet reagens : Pink hætte.
Streptex Latex gruppe D-reagens indeholder latex, der er specifik for gruppe D, tilstrækkeligt til op til 50 tests, leveret i enkelt plastikdråbeflasker. Polystyrenlatexpartiklerne coatet med oprenset kaninantistof mod gruppe D-antigenet suspenderes i en koncentration på 0,5 % i phosphatbuffer (pH 7,4) indeholdende 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gruppe D
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter Streptokokker (gruppe D)
Type Streptococcus test kit
Organisme gruppe Lancefield D
Mængde 50 tests/sæt