Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Ekstraktionsenzym
Artikelnummer. 13275659
Skift visning
Mængde:
11 ml/hætteglas, 25 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
25 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275659 11 ml/hætteglas, 25 tests/sæt 25 tests
1 options
Artikelnummer. 13275659 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30951001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Remel Streptex og Extraction Enzyme bruges sammen med Streptex sæt.
Streptex™ supplerende reagenser er beregnet til brug i streptokokgrupperingssystem, som leveres af Streptex kit, som indeholder alle komponenter, der er nødvendige til systemet. Disse reagenser leveres som erstatningsartikler. For fuldstændig information og korrekt brug af dette produkt henvises brugeren til brugsanvisningen, der følger med Streptex sæt (ZL50/R30950501 og ZL61/R30164701).
Advarsler vedrørende bestilling:
Frysetørret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Streptex og ekstraktionsenzym
CE-mærke Ja
Type Streptococcus test kit
Emballagetype 25 tests/sæt
Mængde 11 ml/hætteglas, 25 tests/sæt